Få mere at vide
Hamilton Microlab 700-serien, enkelt sprøjtedispenser med avanceret controller
Artikelnummer. 31257819
Skift visning
Inkluderer:
1 ml sprøjte
Artikelnummer. Inkluderer
31257819 1 ml sprøjte
1 options
Artikelnummer. 31257819 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10103458
Forventet forsendelse: 12-11-2026
En enkelt sprøjtedispenser er en alsidig, semiautomatisk præcisionsvæskebehandler med en ventil, der forbinder sprøjten direkte til slangen for kontrolleret og præcis dosering.
  • Microlab 700-seriens enkeltsprøjtedispensere er alsidige, halvautomatiske præcisionsvæskehåndteringssystemer
  • Tilgængelige konfigurationer inkluderer:
    • PN: 10103458 (ML710-DIS) - Enkelt sprøjtedispenser med avanceret controller
    • PN: 10103460 (ML720-DIS) - Enkelt sprøjtedispenser med Premium Controller
  • Designet til at øge gennemstrømningen og forbedre gentagbarheden i manuelle pipetteringsapplikationer
  • Muliggør semi-automatiserede processer for væskehåndtering, fortynding og dosering
  • Leverer 99%+ nøjagtighed for præcise og konsistente resultater
  • Har en meget inert væskebane, der er egnet til følsomme teknikker og anvendelser
  • Brug en enkeltventilkonfiguration, der forbinder sprøjten direkte til slangen for kontrolleret og præcis dosering
  • Ideelt for laboratorier, der kræver fleksible, pålidelige og højpræcise væskehåndteringsprocesser
Tekniske data
Produkttype Semi-automatisk fortynder-dispenser
Inkluderer 1 ml sprøjte