Få mere at vide
Hamilton Microlab 700-serien, dobbelt sprøjtedispenser med Premium Controller
Artikelnummer. 31257786
Skift visning
Inkluderer:
1 ml sprøjte
Artikelnummer. Inkluderer
31257786 1 ml sprøjte
1 options
Artikelnummer. 31257786 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10103464
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Dobbelt sprøjtedispenser er en alsidig, halvautomatisk præcisionsvæskebehandler designet til præcise og reproducerbare væskehåndteringsapplikationer.
  • Microlab 700-seriens dobbelte sprøjtedispensere er designet til at øge gennemstrømningen og forbedre gentagevenheden ved manuelle pipetteringsapplikationer
  • Tilgængelige konfigurationer inkluderer:
    • PN: 10103461 - Dobbelt sprøjtedispenser med avanceret controller
    • PN: 10103464 - Dobbelt sprøjtedispenser med Premium Controller
  • Muliggør pålidelige semi-automatiserede processer for væskehåndtering, fortynding og dosering
  • Leverer 99%+ nøjagtighed for konsistente og præcise resultater
  • Har en meget inert væskebane, der er egnet til følsomme teknikker og anvendelser
  • Supportlaboratorier, der kræver effektive, gentagelige og højpræcise væskehåndteringsarbejdsgange
Tekniske data
Produkttype Semi-automatisk fortynder-dispenser
Inkluderer 1 ml sprøjte