Få mere at vide
Hamilton Microlab 700-serien, dobbelt sprøjtefortynder med Premium Controller
Artikelnummer. 31257773
Skift visning
Inkluderer:
2,5 ml og 250 μl sprøjter
Artikelnummer. Inkluderer
31257773 2,5 ml og 250 μl sprøjter
1 options
Artikelnummer. 31257773 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10103471
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Dobbelt sprøjtefortynder er et semi-automatisk, højpræcisionsvæskehåndteringssystem designet til at udføre store fortyndinger i ét enkelt trin.
  • Microlab 700-seriens dobbeltsprøjtefortyndere er designet til at forbedre gennemstrømning og konsistens i manuelle pipetteringsarbejdsgange
  • Tilgængelige konfigurationer inkluderer:
    • PN: 10103468 (ML715-DIL) - Dobbelt sprøjtefortynder med avanceret controller
    • PN: 10103471 (ML725-DIL) - Dobbelt sprøjtefortynder med Premium Controller
  • Muliggør semi-automatiserede processer for væskehåndtering, fortynding og dosering
  • Leverer 99%+ nøjagtighed for præcise og pålidelige resultater
  • Har en meget inert væskevej, der er egnet til følsomme og krævende anvendelser
  • Konfigureret med to sprøjter (50 ml og 10 μl) for høj fleksibilitet
  • I stand til at udføre en 50.000-dobbelt fortynding i ét enkelt trin
  • Ideelt til laboratorier, der kræver højpræcision, gentagelige og effektive fortyndingsarbejdsgange
Tekniske data
Produkttype Semi-automatisk fortynder-dispenser
Inkluderer 2,5 ml og 250 μl sprøjter