Få mere at vide
Hamilton Microlab 700-serien, dobbelt sprøjte kontinuerlig dispenser med premium controller
Artikelnummer. 31257781
Skift visning
Inkluderer:
10 ml sprøjter
Artikelnummer. Inkluderer
31257781 10 ml sprøjter
1 options
Artikelnummer. 31257781 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10103467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76488.35 DKK
    70824.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 5664.05 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Dual praringe kontinuerlig dispenser er en alsidig, semiautomatisk præcisionsvæskehåndtering, der kræver samme volumen fra begge sprøjter.
  • Microlab 700-seriens dobbeltsprøjte-kontinuerlige dispensere er designet til at øge gennemstrømningen og forbedre gentageligheden i manuelle pipetteringsapplikationer
  • Tilgængelige konfigurationer inkluderer:
    • PN: 10103465 - Dobbelt sprøjte kontinuerlig dispenser med avanceret controller
    • PN: 10103467 - Dobbelt sprøjte kontinuerlig dispenser
  • Muliggør semi-automatiserede processer for håndtering, fortynding og dosering af væsker
  • Leverer 99%+ nøjagtighed for pålidelige og konsistente resultater
  • Har en meget inert væskevej, der er egnet til følsomme og krævende anvendelser
  • Ideelt til laboratorier, der kræver præcise, gentagelige og effektive væskehåndteringsarbejdsgange
Tekniske data
Produkttype Semi-automatisk fortynder-dispenser
Inkluderer 10 ml sprøjter