Få mere at vide
Hamilton Microlab 700-serien, dobbelt sprøjte kontinuerlig dispenser med avanceret controller
Beskrivelse
- Microlab 700-seriens dobbeltsprøjte-kontinuerlige dispensere er designet til at øge gennemstrømningen og forbedre gentageligheden i manuelle pipetteringsapplikationer
- Tilgængelige konfigurationer inkluderer:
- PN: 10103465 - Dobbelt sprøjte kontinuerlig dispenser med avanceret controller
- PN: 10103467 - Dobbelt sprøjte kontinuerlig dispenser
- Muliggør semi-automatiserede processer for håndtering, fortynding og dosering af væsker
- Leverer 99%+ nøjagtighed for pålidelige og konsistente resultater
- Har en meget inert væskevej, der er egnet til følsomme og krævende anvendelser
- Ideelt til laboratorier, der kræver præcise, gentagelige og effektive væskehåndteringsarbejdsgange
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Semi-automatisk fortynder-dispenser |
| Inkluderer | 10 ml sprøjter |