Få mere at vide
Hamilton Microlab 700, Dobbelt fortynder engangstip håndprobe
Artikelnummer. 31257772
Skift visning
Produkttype:
Cabriolet-tip håndprobe
Artikelnummer. Produkttype
31257772 Cabriolet-tip håndprobe
1 options
Artikelnummer. 31257772 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10103470
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Halvautomatisk højpræcisionsvæskehåndteringssystem designet til præcise doseringsopgaver. Ideelt til anvendelser, hvor krydskontaminering skal undgås.
  • Microlab 700 dobbeltsprøjtefortynder med engangsspids håndprobe (PN: 10103470)
  • Designet til at forbedre gennemstrømning og konsistens i manuelle pipetteringsopgaver
  • Muliggør semi-automatiseret væskehåndtering, fortynding og dosering
  • Leverer over 99% nøjagtighed for præcise resultater
  • Har en meget inert væskevej, der er egnet til følsomme anvendelser
Tekniske data
Produkttype Cabriolet-tip håndprobe
Til brug med (udstyr) Microlab 700-serien