Få mere at vide
Hamilton™ Microlab™ 600 Diluter/Dispenser System
Beskrivelse
- Fås som enkelt eller dobbelt sprøjtesystem
- Højt drejningsmoment, præcision stepmotorer leverer positionsnøjagtighed
- Understøtter sprøjter fra 10 μL til 50 ml
- Ethernet-port til kommunikation med controller eller firmanetværk
- Printersæt tilgængeligt
Sprøjtepumpefunktioner
- Ventilmotorer med højt drejningsmoment
- Præcisionssprøjtedrev med 48.000 trins opløsning over 60 minutter
- Oplyste power og prime knapper
- Uafhængige venstre og højre trigger porte
- Ventilatorløs varmeudtag
- 24V strømindgang
- CAN Daisy Chain input/out
- RS-232 konsolport
- Power over Ethernet (PoE)
- TTL Input/Output
Dobbelt sprøjtefortynder
- Skaber op til en 1:50.000 fortynding i et enkelt trin
- Reducerer forberedelsestid og spild buffer
- Vasker slangen mellem hver prøve
- Udskriver på standard, ikke-termisk 8 1/2x 11 og A4 papir
- Grænser til den gratis compliance-softwarepakke, der er tilgængelig for Advanced Microlab™ enheder
- Opfylder lovmæssige CFR21 Part 11 og FDA GMP/GLP krav ved bekvemt at udskrive alle logfiler direkte fra enhedens controller
Dispenser: Prøvetilsætning, Titrering, Dyredosering (oral sonde), Reagenstilsætning til kemiske reaktorer, Flowkemi, Fremstilling f.eks. Kviksølvdispensering til elpærer, Blækpatronfyldning, Lim og epoxydispensering, Nasal terapeutik (viskos), Kontaktlinser
Fortynder: Retsmedicinsk blodalkoholanalyse og urinanalyse, minig assay laboratorier metaldetektion, miljøanalyse vand- og jordtest, olieanalyse forebyggende vedligeholdelse, alkoholtestning af øl og vinfremstilling
Ordreinfo
Microlab 600 printersæt sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Dobbelt sprøjtefortynder |
| Controller type | Avanceret controller |