Få mere at vide
Hamilton™ Microlab™ 600 Diluter/Dispenser System
Artikelnummer. 15210157
Type:
Dobbelt sprøjtedispenser
Dobbelt sprøjtefortynder
Enkelt sprøjtedispenser
Controller type:
Avanceret controller
Grundlæggende controller
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 15210157
Brand: Hamilton™ ML625DIS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fortynd/dispenser med bedre end 99 % nøjagtighed, uafhængigt af en væskes viskositet, damptryk og temperatur. Microlab™ 600 Diluter/Dispenser System er en meget præcis sprøjtepumpe med en grafisk brugergrænseflade designet til hurtigt og nemt at fortynde og dispensere volumener fra 10 L μtil 50mL.
  • Fås som enkelt eller dobbelt sprøjtesystem
  • Højt drejningsmoment, præcision stepmotorer leverer positionsnøjagtighed
  • Understøtter sprøjter fra 10 μL til 50 ml
  • Ethernet-port til kommunikation med controller eller firmanetværk
  • Printersæt tilgængeligt
Sprøjtepumpefunktioner
  • Ventilmotorer med højt drejningsmoment
  • Præcisionssprøjtedrev med 48.000 trins opløsning over 60 minutter
  • Oplyste power og prime knapper
  • Uafhængige venstre og højre trigger porte
  • Ventilatorløs varmeudtag
  • 24V strømindgang
  • CAN Daisy Chain input/out
  • RS-232 konsolport
  • Power over Ethernet (PoE)
  • TTL Input/Output
Dobbelt sprøjtefortynder
  • Skaber op til en 1:50.000 fortynding i et enkelt trin
  • Reducerer forberedelsestid og spild buffer
  • Vasker slangen mellem hver prøve
Dispenser/Diluter Printer Kit
  • Udskriver på standard, ikke-termisk 8 1/2x 11 og A4 papir
  • Grænser til den gratis compliance-softwarepakke, der er tilgængelig for Advanced Microlab™ enheder
  • Opfylder lovmæssige CFR21 Part 11 og FDA GMP/GLP krav ved bekvemt at udskrive alle logfiler direkte fra enhedens controller
Dispenser: Prøvetilsætning, Titrering, Dyredosering (oral sonde), Reagenstilsætning til kemiske reaktorer, Flowkemi, Fremstilling f.eks. Kviksølvdispensering til elpærer, Blækpatronfyldning, Lim og epoxydispensering, Nasal terapeutik (viskos), Kontaktlinser
Fortynder: Retsmedicinsk blodalkoholanalyse og urinanalyse, minig assay laboratorier metaldetektion, miljøanalyse vand- og jordtest, olieanalyse forebyggende vedligeholdelse, alkoholtestning af øl og vinfremstilling
Ordreinfo
Microlab 600 printersæt sælges separat
Tekniske data
Type Dobbelt sprøjtedispenser
Controller type Avanceret controller