Få mere at vide
Hamilton Microlab 600 Base Plate
Artikelnummer. 31257803
Skift visning
Længde (engelsk):
9,75 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
31257803 9,75 tommer
1 options
Artikelnummer. 31257803 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 660968801
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Giver en stabil overflade til dispensere og fortyndere, hvilket reducerer vibrationer og forhindrer væltning eller forskydning. Sikrer pålidelig drift i travle laboratoriemiljøer.
  • Microlab 600 Base Plate forbedrer instrumentstabiliteten under drift
  • Inkluderet med alle nye Microlab 600-serie dispensere og fortyndere
  • Dimensioner: 9,75 x 8,75 tommer
Tekniske data
Længde (engelsk) 9,75 tommer
Bredde (engelsk) 8,75 tommer