Få mere at vide
Vileda Professional™ MicroIntensive™ L Cover
Artikelnummer. 17832466
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
17832466 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 17832466 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 162385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 DKK
    2519.63 DKK / Pakke med 50
    Spare 955.37 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Disse specialværktøjer over gulvet er ideelle til overflader, der er svære at nå, rengøre og desinficere. Værktøjer er nemme at bruge og ergonomiske, hvilket giver fuld bevægelsesfrihed under rengøring og desinficering. Højtydende polyester - mikrofiber engangsærmer og betræk giver et fremragende rengøringsresultat.
  • Engangs, dobbeltsidede ærmer og betræk
  • Forvasket og enkelt pakket med partikodenumre
  • 4 lags konstruktions-rensende side er 100% polyester-mikrofiberblanding, strikket og præget; to mellemlag er 100 % polyester og bagsiden er 100 % polyester
  • Høj sugeevne med fremragende rengøringsevne
  • Dokumenteret bakteriereduktion på 99,99 %
  • Ideel til præ-forberedelse og træk og løft metoder
  • Passer til CE SoftWall Cleaner™ og CE Tank Cleaner™
Tekniske data
Produkttype Rammedæksel til værktøj over gulvet
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Størrelse 15''
Mængde 50
Til brug med (applikation) CE Softwall Cleaner og CE Tank Cleaner
Materiale Polyester mikrofiber blanding