Få mere at vide
Vileda Professional™ MicroIntensive™ L ærme
Artikelnummer. 17812506
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
17812506 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 17812506 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 162386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4800.00 DKK
    3481.55 DKK / Pakke med 50
    Spare 1318.45 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Disse specialværktøjer over gulvet er ideelle til overflader, der er svære at nå, rengøre og desinficere. Værktøjer er nemme at bruge og ergonomiske, hvilket giver fuld bevægelsesfrihed under rengøring og desinficering. Højtydende polyester - mikrofiber engangsærmer og betræk giver et fremragende rengøringsresultat.
  • Engangs, dobbeltsidede ærmer og betræk
  • Forvasket og enkelt pakket med partikodenumre
  • 4 lags konstruktions-rensende side er 100% polyester-mikrofiberblanding, strikket og præget; to mellemlag er 100 % polyester og bagsiden er 100 % polyester
  • Høj sugeevne med fremragende rengøringsevne
  • Dokumenteret bakteriereduktion på 99,99 %
  • Ideel til præ-forberedelse og træk og løft metoder
  • Passer til CE Multi-Surface Cleaner™
Tekniske data
Produkttype Ærmebetræk
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Størrelse 18 tommer
Mængde 50
Til brug med (applikation) CE Multi-Surface Cleaner
Materiale Polyester mikrofiber blanding