Få mere at vide
Ansell™ Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 overtræksdragter med hætte
Artikelnummer. 15546474 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15546474 Medium Pakke med 10
15556474 Større Pakke med 10
15566474 X-Large Pakke med 10
15576474 2X-stor Pakke med 10
15586474 3X-Large Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15546474 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. OR50T0011103
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 overtræksdragter med hætte når nye niveauer inden for kemisk beskyttelse og er udviklet til at beskytte. Det meget synlige flerlagsstof er stærkt, holdbart og velegnet til arbejdere i ekstremt farlige områder, herunder HAZMAT-responsteams
  • Coverall med 2-delt hætte
  • Elastiske dobbeltmanchetter (strikket indermanchet), talje og ankler
  • Sømme er ultralydssvejsede og tapede
  • Meget synlig lys orange farve for forbedret arbejdssikkerhed
  • Væsketætte design med dobbelt lynlås uden behov for yderligere taping
  • Giver en barriere mod talrige organiske og uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Komfortabelt flerlagsmateriale er let, men alligevel stærkt og holdbart
  • Beskyttelse -> 480 minutters gennembrudstid mod 14 af 15 kemikalier opført i EN ISO 6529
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Flerlags stof
Farve Orange
Engangs Begrænset brug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik, Strik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Væsketæt dobbelt lynlås
Sømtype Optaget, Svejset
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance Kat. III Type 3-B, 4-B, 5-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Oversigt Elastik med dobbeltstrikket indermanchet
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte