Få mere at vide
Descrizione
- Høj lastekapacitet
- Fremragende niveauer af tilbageholdelse af partikler (porestørrelse 0,7 til 2,7 μm)
- Kemisk resistens over for mange opløsningsmidler og reagenser
- Ikke-hygroskopisk og biologisk inert
- Høj permeabilitet mod passage af luft
- Velegnet til brug ved og op til 500 °C
Specifica
Specifica
| Basisvægt | 52 g/m 2 |
| Filtertype | Mikrofilter |
| Format | disk |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Porestørrelse | 1.2μ m |
| Filtreringstid | 100 sek. |
| Til brug med (applikation) | Filtrering af industrivand, ligandbindingstest, Proteinfiltrering, radioimmuntests, suspenderede faste stoffer i vand, drikkevandsfiltrering, celleopsamling |
| Grad | 261 |
| Overfladetype | Ikke-hygroskopisk |
| Temperatur (metrisk) Maks | 500 °C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?