Få mere at vide
Contec™ MicroGenesis™ Engangs mikrofibermoppebetræk
Shop alle Contec produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Syntetisk mikrofiber
- Let og omkostningseffektiv moppe
- Engangsbrug - Av 6 kvm dækning
- Ideel til fjernelse af grov jord og fine partikler
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensioner | 390 x 130 mm |
| Produkttype | Moppehoved |
| Farvekode | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | MicroGenesis Mop |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Syntetisk mikrofiber |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur