Få mere at vide
Contec™ MicroGenesis Microfiber High Duster XF Cover
Artikelnummer. 30274785 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
37,47 x 10,16 cm (14,75 x 4 tommer)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30274785 37,47 x 10,16 cm (14,75 x 4 tommer)
1 options
Artikelnummer. 30274785 Leverandør Contec™ Leverandørnr. MGMP0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 DKK
    1209.25 DKK / Pakke med 200
    Spare 360.75 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
High Duster XF gør rengøring af svært tilgængelige steder lettere, når den er parret med MicroGenesis Microfiber High Duster Covers. Den fleksible krop af værktøjet med høj støvsuger bøjer sig for at omfavne overfladens konturer og reducerer operatørens belastning.
  • Reducerer risikoen for krydskontaminering, når den parres med en High Duster XF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Duster Cover
Dimensioner (L x B) 37,47 x 10,16 cm (14,75 x 4 tommer)