Få mere at vide
Ansell™ Microgard™ FR Overalls med hætte
Artikelnummer. p-7074254 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 30
Microgard™ FR bør aldrig bæres isoleret for flammehæmmende beskyttelse. Bær altid over toppen af beklædningsgenstande, der opnår EN533-indeks 2 eller derover.
Artikelnummer. 15556424
Brand: Ansell™ BL95S0011103
Microgard™ FR bør aldrig bæres isoleret for flammehæmmende beskyttelse. Bær altid over toppen af beklædningsgenstande, der opnår EN533-indeks 2 eller derover.
Designet til at blive båret over vævet termisk beskyttelsesbeklædning som f.eks NOMEX™ Ansell Microgard™ FR er et flammehæmmende materiale, der giver beskyttelse mod partikler og let væskestænk uden at kompromittere arbejderbeskyttelsen i tilfælde af en lynbrand* .
  • Coverall med 2-delt hætte, syede sømme, elastisk hætte, håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med stormklap
  • Flammehæmmende behandlet Sontara/træmasse/polyesterstof
  • 3-tråds overlocksømme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Brandhæmmende overtræksdragter med hætte
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Blå
Engangs Limited-use
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel
Lukketype 2-vejs lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Non-sterile
Modstand Chemicals
Certificeringer/compliance Kat. III Type 5 & 6, EN533 Indeks 1, EN1073-2, EN1149-1
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte