Beskrivelse
- Flerlags barrierelaminat
- Elastik i begge ender
- Når til midten af biceps
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Produkttype | Kemikaliebestandigt ærme |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Sømtype | Ultralydssvejset |
| Manchet stil | Elastik |
| Certificeringer/compliance | Kategori I PPE i henhold til det europæiske direktiv 89/686/EEC |