Få mere at vide
Ansell Microgard™ 3000 beskyttende overstøvler
Artikelnummer. 15556604 Shop alle Ansell produkter
Artikelnummer. 15556604
Brand: Ansell YE30W0040600
Dækker op til læggen. Overstøvler beskytter fødderne mod de fleste uorganiske kemikalier.
  • Flerlags barrierelaminat
  • Elastisk åbning
  • Passer over Euro størrelse 42 til 46. (UK 8 til 11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Passer over Euro skostørrelserne 42 til 46 (UK 8 til 11)
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Lukketype Elastik med justerbare bindebånd
Sømtype Ultralydssvejset
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kategori I PPE i henhold til det europæiske direktiv 89/686/EEC
Emballagemængde 150 par
Produkttype Støvleovertræk