Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2500 standard SOCO overstøvler
Artikelnummer. 15546554 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Emballagemængde:
100 par
Pakningsstørrelse:
100 par
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
15546554 100 par 100 par
1 options
Artikelnummer. 15546554 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH25B0040900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4950.80 DKK
    4771.16 DKK / 100 par
    Spare 179.64 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tilbyder enestående mekanisk styrke, væske- og partikelbeskyttelse. Ansell Edmont™ Microgard™ 2500 standard SOCO-overstøvler giver fod- og lægbeskyttelse mod forurening af gerningssted.
  • Mikroporøst polypropylenlaminat
  • Elastik til toppen af støvlen
  • Bindefastgørelse
  • Blå binding til sømme
  • Forstærkede Surestep skridsikre såler
  • Justerbart skoslips
  • Passer til Euro størrelse 42 til 46 (UK 8 til 11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Én størrelse
Materiale Polypropylen
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastisk top
Sål Type Skridsikker
Model- WH25-B-00-409-00
Sømtype Bundet med blå binding til sømme
Emballagemængde 100 par
Modstand Kemikalieresistent
Produkttype Støvleovertræk