Beskrivelse
- Mikroporøst polypropylenlaminat
- Passer til Euro størrelse 42 til 46 (UK 8 til 11)
- Elastisk åbning
- ESD PVC skridsikker sål
- Justerbart skoslips
- Indbundne sømme
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 42-46, 46-48 |
| Materiale | Polypropylen |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukketype | Elastik med justerbare bindebånd |
| Sål Type | ESD PVC |
| Model- | WH25-B-00-407-00 |
| Sømtype | Indbundet |
| Vis mere |