Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2500 standard overstøvler
Artikelnummer. 15526554 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Emballagemængde:
200 par
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
15526554 200 par 200 par
1 options
Artikelnummer. 15526554 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH25B0040600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6153.00 DKK
    5924.78 DKK / 200 par
    Spare 228.22 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tilbyder enestående mekanisk styrke, væske- og partikelbeskyttelse. Ansell Edmont™ Microgard™ 2500 Standard Overstøvler giver fod- og lægbeskyttelse mod blodbårne patogener og infektionsstoffer.
  • Elastik til toppen af støvlen
  • Bindefastgørelse
  • Indbundne sømme
  • Mikroporøst polypropylenlaminat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Én størrelse
Materiale Polypropylen
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastisk top med ankelbånd
Sål Type Standard
Model- WH25-B-00-406-00
Sømtype Indbundet
Emballagemængde 200 par
Modstand Kemikalieresistent
Produkttype Støvleovertræk