Beskrivelse
- Kategori III Coverall med 3-delt hætte
- Ultralydssvejsede sømme
- Elastiske håndled, fingerløkker, talje og ankler.
- Lynlås foran og genlukkelig stormklap.
- Beskytter mod biologiske midler til gennemtrængning af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
- Lav fnug - Reduceret risiko for kontaminering i kritiske områder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst polypropylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |