Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2500 Plus heldragt med hætte
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 35
Beskrivelse
- Overall med 3-delt hætte
- Syede og tapede sømme
- Elastiske håndled, fingerløkker, talje, ankler.
- Lynlås foran og genlukkelig stormklap
- Beskyttelse mod biologiske agenser i henhold til EN 14126:2003 og ASTM F 1671 til penetration af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
- Lav fnug til reduceret risiko for kontaminering i kritiske områder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst polypropylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Fingerløkker |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | 3-panel, Elastik |
| Vis mere |