Beskrivelse
- Overall med 3-delt hætte
- Syede og tapede sømme
- Elastiske håndled, fingerløkker, talje, ankler.
- Lynlås foran og genlukkelig stormklap
- Beskyttelse mod biologiske agenser i henhold til EN 14126:2003 og ASTM F 1671 til penetration af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
- Lav fnug til reduceret risiko for kontaminering i kritiske områder
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst polypropylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Lynlås foran med stormklap |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Kemikalier, Partikel, Væske, Blodbårne patogener |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kat III, Type 4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Type 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1 |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |