Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2500 Plus heldragt med hætte
Artikelnummer. 15586554 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 35
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15586554 Medium Pakke med 35
15596554 Større Pakke med 35
15506564 X-Large Pakke med 35
15516564 2X-stor Pakke med 30
15526564 3X-Large Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15586554 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH25T0011103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnår det højeste niveau af beskyttelse for barriere mod smitsomme stoffer. Ansell Microgard 2500 Plus overtræksdragter med hætte tilbyder enestående mekanisk styrke, væske- og partikelbeskyttelse.
  • Overall med 3-delt hætte
  • Syede og tapede sømme
  • Elastiske håndled, fingerløkker, talje, ankler.
  • Lynlås foran og genlukkelig stormklap
  • Beskyttelse mod biologiske agenser i henhold til EN 14126:2003 og ASTM F 1671 til penetration af blod, kropsvæsker og blodbårne patogener
  • Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
  • Lav fnug til reduceret risiko for kontaminering i kritiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polypropylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Partikel, Væske, Blodbårne patogener
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kat III, Type 4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Type 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1
Latex fri Ja
Model- WH25-T-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, fingerløkker