Få mere at vide
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus heldragt med hætte
Artikelnummer. p-7074287 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 45
Artikelnummer. 15506614
Brand: Ansell™ YY23T0013204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en fremragende barriere mod mange skadelige kemikalier, samtidig med at den er let og alligevel relativt stærk og holdbar. Ansell Microgard 2300 Plus er designet til arbejdere, der er involveret i miljøoprydning, generelle industrielle og kemikaliehåndteringsapplikationer.
  • Kategori III 3-delt hætte
  • Elastik hætte, fingerstropper, håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Polycoated to-komponent barriere
  • Meget synlig lys gul farve forbedrer arbejdernes sikkerhed
  • Let, men relativt stærk og holdbar
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
  • Inkluderer en hætte til åndedrætsværn og en lynlåsklap med selvklæbende tape lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Polyethylenbelagt ikke-vævet tokomponentstof
Farve Gul
Engangs Begrænset brug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik, Fingerløkker
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Blodbårne patogener, Partikel
Belægning Polyethylen
Certificeringer/compliance Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
Oversigt 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, fingerløkker