Få mere at vide
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus heldragt med hætte
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 45
Beskrivelse
- Kategori III 3-delt hætte
- Elastik hætte, fingerstropper, håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Polycoated to-komponent barriere
- Meget synlig lys gul farve forbedrer arbejdernes sikkerhed
- Let, men relativt stærk og holdbar
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
- Inkluderer en hætte til åndedrætsværn og en lynlåsklap med selvklæbende tape lukning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylenbelagt ikke-vævet tokomponentstof |
| Farve | Gul |
| Engangs | Begrænset brug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Fingerløkker |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |