Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2300 Comfort heldragt med hætte
Artikelnummer. 15596574 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 15596574
Brand: Ansell WY23B0012903
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICROGARD™ 2300 Comfort-overtræksdragter med hætte er udviklet med arbejdere involveret i kompositfremstilling og relaterede industrier i tankerne, for at tilbyde beskyttelse, hvor du har mest brug for det, og ventilation for at reducere risikoen for varmestress.
  • Kategori III Coverall med 3-delt hætte sikrer en god pasform med halv- og helmaske
  • Elastiske håndled, talje og ankler.
  • Elastiske fingerløkker forhindrer ærmebevægelser, mens du arbejder over dit hoved. Bundne gule sømme
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
  • Åndbar SMS bagpanel.
  • Hætte, arme, ben og forkrop ind MICROGARD™ 2300 stof
  • Sikrer, at der ikke er nogen risiko for delaminering, hvis en bærer kommer i kontakt med en klæbrig overflade
  • Luft- og vanddampgennemtrængeligt bagpanel ventilerer dragten for at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri til sprøjtemaling
  • Antistatisk certificeret i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Spunbond polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik, Fingerløkker
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Partikel
Rygstil Åndbar SMS
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 9237, EN 1149-5, EN 1073-2
Latex fri Ja
Model- WY23-B-00-129
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, fingerløkker