Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Ts Plus heldragt med hætte
Artikelnummer. p-7074265 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 45
Artikelnummer. 15526544
Brand: Ansell WH20T0011102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tåler mætning af flydende kemikalier og filtrerer 100% partikler ned til 0,01μ . Ansell Microgard™ Ts Plus giver en enestående generel barriere mod lavrisiko væskespray og fine partikler.
  • Dokumenteret barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, fortyndede pesticider, flydende og partikelbiologiske farer
  • Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri til sprøjtemaling
  • Lav fnug for at reducere risikoen for kontaminering i kritiske områder
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-1
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
  • Tunnelerede elastiske håndled, hætte og ankler minimerer risikoen for fnug og krydskontaminering
  • Tommelfingerløkker forhindrer ærmebevægelser, når du arbejder over hovedet
  • Hagerem hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøs polyethylenfilm
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Partikel, Væske, Blodbårne patogener
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 14126, EN 1073-2, DIN 32781, EN 1149-1
Oversigt Hætte med hagerem, tommelfingerløkker
Latex fri Ja
Model- WH20-T-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte med hagestrop, tommelfingerløkker