Beskrivelse
- Dokumenteret barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, fortyndede pesticider, flydende og partikelbiologiske farer
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri til sprøjtemaling
- Lav fnug for at reducere risikoen for kontaminering i kritiske områder
- Antistatisk i henhold til EN 1149-1
- Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
- Tunnelerede elastiske håndled, hætte og ankler minimerer risikoen for fnug og krydskontaminering
- Tommelfingerløkker forhindrer ærmebevægelser, når du arbejder over hovedet
- Hagerem hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Lynlås foran med stormklap |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Kemikalier, Partikel, Væske, Blodbårne patogener |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 14126, EN 1073-2, DIN 32781, EN 1149-1 |
| Oversigt | Hætte med hagerem, tommelfingerløkker |
| Vis mere |