Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Ts Plus heldragt med hætte
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 45
Beskrivelse
- Dokumenteret barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, fortyndede pesticider, flydende og partikelbiologiske farer
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri til sprøjtemaling
- Lav fnug for at reducere risikoen for kontaminering i kritiske områder
- Antistatisk i henhold til EN 1149-1
- Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
- Tunnelerede elastiske håndled, hætte og ankler minimerer risikoen for fnug og krydskontaminering
- Tommelfingerløkker forhindrer ærmebevægelser, når du arbejder over hovedet
- Hagerem hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |