Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Standard hvid overtræksdragt med hætte og støvler
Artikelnummer. 15516524 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15516524 Større Pakke med 30
15506524 Medium Pakke med 30
15596514 Lille Pakke med 30
15526524 X-Large Pakke med 30
15536524 2X-Large Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15516524 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0012204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3423.00 DKK
    2166.24 DKK / Pakke med 30
    Spare 1256.76 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Designet til at tillade vanddamp (sved) at undslippe fra dragten og alligevel modstå mætning af flydende kemikalier. Filtrer 100% af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse.
  • Coverall med 3-delt hætte og støvler med skridsikker sål
  • Hvide bundne sømme
  • Elastik hætte, talje og håndled
  • Inkluderer fingerløkker
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelle overalls
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet)
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Bundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/overholdelse (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Oversigt Hætte, støvler og fingerløkker
Model- WH20-B-00-122
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, støvler og fingerløkker