Beskrivelse
- Coverall med 3-delt hætte og støvler med skridsikker sål
- Hvide bundne sømme
- Elastik hætte, talje og håndled
- Inkluderer fingerløkker
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Antistatisk behandling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastic |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |