Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Standard hvid heldragt med hætte
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Unit Size:
Pakke med 40
Description
- Overall med 3-delt hætte
- Hvide bundne sømme
- Elastik hætte, talje, håndled og ankler
- Inkluderer fingerstropper
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
- Væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
- Højkvalitets tovejs stræk mikroporøs film giver en effektiv væske- og partikelbarriere
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri - Kritisk i malingssprøjtning
- Lavt fnug - Reducerer risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
- Optimeret kropspasning giver brugerens komfort og sikkerhed
- Antistatisk behandling
Specifications
Specifications
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Indbundet |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Show More |