Få mere at vide
Beskrivning
- Overall med krave
- Hvide bundne sømme
- Elastik hætte, talje, håndled og ankler
- Inkluderer fingerstropper
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
- Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
- Højkvalitets tovejs stræk mikroporøs film giver en effektiv væske- og partikelbarriere
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri - Kritisk i malingssprøjtning
- Lavt fnug - Reducerer risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
- Optimeret kropspasning giver brugerens komfort og sikkerhed
- Antistatisk behandling
Specifikationer
Specifikationer
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Lynlås foran med stormklap |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Chemicals |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 |
| Model- | WH20-B-00-103 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?