Beskrivelse
- Overall med krave
- Hvide bundne sømme
- Elastik hætte, talje, håndled og ankler
- Inkluderer fingerstropper
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
- Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
- Højkvalitets tovejs stræk mikroporøs film giver en effektiv væske- og partikelbarriere
- Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri - Kritisk i malingssprøjtning
- Lavt fnug - Reducerer risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
- Optimeret kropspasning giver brugerens komfort og sikkerhed
- Antistatisk behandling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelle overalls |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet) |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Kravet |
| Vis mere |