Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 standard SOCO/CSI overtræksdragter med hætte
Artikelnummer. p-7074260 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 15546524
Brand: Ansell WH20B0012802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at tillade vanddamp (sved) at undslippe fra dragten og alligevel modstå mætning af flydende kemikalier. Filtrer 100% af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse.
  • Selvklæbende lommer kan placeres hvor som helst på tøjet for at sikre udstyr
  • Fingerløkker forhindrer ærmebevægelser, når du arbejder over dit hoved
  • Beskyttelse mod biologiske agenser i højeste ydeevneklasse i henhold til EN14126
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
  • Elastik hætte, håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • 2-delt hætte med hagerem
  • Dobbelte fingerløkker
  • Indeholder 2 lommer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøs polyethylenfilm
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel med hagestrop
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/overholdelse (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Oversigt Hætte med hagerem, dobbelte fingerstropper
Model- WH20-B-00-128
Antal lommer 2
Stil Inkluderer hætte med hagestrop, dobbelte fingerløkker