Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 standard SOCO/CSI overtræksdragter med hætte
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Beskrivelse
- Selvklæbende lommer kan placeres hvor som helst på tøjet for at sikre udstyr
- Fingerløkker forhindrer ærmebevægelser, når du arbejder over dit hoved
- Beskyttelse mod biologiske agenser i højeste ydeevneklasse i henhold til EN14126
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
- Elastik hætte, håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- 2-delt hætte med hagerem
- Dobbelte fingerløkker
- Indeholder 2 lommer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |