Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 standard overtrækssko
Artikelnummer. 15506544 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Emballagemængde:
400/Pk
Pakningsstørrelse:
400 par
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
15506544 400/Pk 400 par
1 options
Artikelnummer. 15506544 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0040000
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Passer over Euro størrelse 42 til 46 (UK størrelse 8 til 11.) Microgard™ 2000 Standard Oversko beskytter sko til anklen.
  • Mikroporøst polyethylenlaminat
  • Elastisk åbning
  • Indbundne sømme
  • Barrierebeskyttelse mod farlig væske og partikler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 42-46
Materiale Polyethylen
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastisk åbning
Sål Type Standard
Model- WH20-B-00-400-00
Sømtype Indbundet
Emballagemængde 400/Pk
Modstand Kemikalieresistent
Produkttype Skobetræk