Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 standard laboratoriefrakker med krave
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
- Lynlås foran
- Venstre brystlomme
- Nederste højre lomme
- Indbundne sømme
- Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron* )
- Silikonefri til malingsprøjtning
- Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Begrænset brug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Kemikalier, Smitsomme stoffer |
| Vis mere |