Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 standard laboratoriefrakker med krave
Artikelnummer. 15576534 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15576534 Større Pakke med 60
15566534 Medium Pakke med 60
15586534 X-Large Pakke med 60
15596534 2X-stor Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15576534 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0020904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af mikroporøst polyethylenlaminat. Ansell Microgard™ 2000 standard laboratoriefrakker med krave er godkendt til delvis kemisk beskyttelse af kroppen.
  • Lynlås foran
  • Venstre brystlomme
  • Nederste højre lomme
  • Indbundne sømme
  • Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron* )
  • Silikonefri til malingsprøjtning
  • Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Smitsomme stoffer
Stil Mellemlang
Antal lommer 2
Latex fri Ja
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kat III delvis kropsbeskyttelse Type PB (6)-B, EN14126, EN1149-1