Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 standard laboratoriefrakker med krave
Artikelnummer. 15566534 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15566534 Medium Pakke med 60
15576534 Større Pakke med 60
15586534 X-Large Pakke med 60
15596534 2X-stor Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15566534 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0020903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4504.50 DKK
    2854.15 DKK / Pakke med 60
    Spare 1650.35 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Konstrueret af mikroporøst polyethylenlaminat. Ansell Microgard™ 2000 standard laboratoriefrakker med krave er godkendt til delvis kemisk beskyttelse af kroppen.
  • Lynlås foran
  • Venstre brystlomme
  • Nederste højre lomme
  • Indbundne sømme
  • Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron* )
  • Silikonefri til malingsprøjtning
  • Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet)
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Kemikalier
Stil Mellemlængde
Antal lommer 2
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kat III delvis kropsbeskyttelse Type PB (6)-B, EN14126, EN1149-1