Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Standard Grøn overtræksdragt med hætte
Artikelnummer. 15566434 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15566434 3X-Large Pakke med 40
15516434 Lille Pakke med 40
15526434 Medium Pakke med 40
15536434 Større Pakke med 40
15546434 X-Large Pakke med 40
15556434 2X-stor Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15566434 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR20B0011107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3008.30 DKK
    2894.03 DKK / Pakke med 40
    Spare 114.27 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Tillader sved at slippe ud af dragten, men modstår mætning af flydende kemikalier. Ansell Microgard™ 2000 Standard Green Coveralls med hættefilter 100% partikler ned til 0,01 mikron i størrelse.
  • Overall med 3-delt hætte
  • Blå bundede sømme
  • Elastik hætte, talje, håndled og ankler
  • Inkluderer fingerstropper
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
  • Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
  • Højkvalitets tovejs stræk mikroporøs film giver en effektiv væske- og partikelbarriere
  • Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri - Kritisk i malingssprøjtning
  • Lavt fnug - Reducerer risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Optimeret kropspasning giver brugerens komfort og sikkerhed
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelle overalls
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet)
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Bundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/overholdelse (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Model- GR20-B-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, fingerløkker