Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Standard Grøn overtræksdragt med hætte
Artikelnummer. 15556434 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 15556434
Brand: Ansell GR20B0011106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader sved at slippe ud af dragten, men modstår mætning af flydende kemikalier. Ansell Microgard™ 2000 Standard Green Coveralls med hættefilter 100% partikler ned til 0,01 mikron i størrelse.
  • Overall med 3-delt hætte
  • Blå bundede sømme
  • Elastik hætte, talje, håndled og ankler
  • Inkluderer fingerstropper
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
  • Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
  • Højkvalitets tovejs stræk mikroporøs film giver en effektiv væske- og partikelbarriere
  • Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri - Kritisk i malingssprøjtning
  • Lavt fnug - Reducerer risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Optimeret kropspasning giver brugerens komfort og sikkerhed
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Mikroporøs polyethylenfilm
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/overholdelse (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Model- GR20-B-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, fingerløkker