Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Standard Grøn overtræksdragt med hætte
Artikelnummer. 15526434 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 15526434
Brand: Ansell GR20B0011103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader sved at slippe ud af dragten, men modstår mætning af flydende kemikalier. Ansell Microgard™ 2000 Standard Green Coveralls med hættefilter 100% partikler ned til 0,01 mikron i størrelse.
  • Overall med 3-delt hætte
  • Blå bundede sømme
  • Elastik hætte, talje, håndled og ankler
  • Inkluderer fingerstropper
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap.
  • Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
  • Højkvalitets tovejs stræk mikroporøs film giver en effektiv væske- og partikelbarriere
  • Fugtdampgennemtrængelig for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri - Kritisk i malingssprøjtning
  • Lavt fnug - Reducerer risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Optimeret kropspasning giver brugerens komfort og sikkerhed
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Mikroporøs polyethylenfilm
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/overholdelse (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Model- GR20-B-00-111
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, fingerløkker