Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Comfort heldragt med hætte
Artikelnummer. p-7074264 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 15506534
Brand: Ansell WH20B0012902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at tillade vanddamp (sved) at undslippe fra dragten og alligevel modstå mætning af flydende kemikalier. Filtrer 100% af partikler ned til 0,01 mikron i størrelse.
  • Overall med 3-delt elastisk hætte
  • Elastiske håndled, fingerløkker, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Mikroporøst polyethylen laminat stof med åndbar SMS bagpanel
  • Luft- og vanddampgennemtrængelige for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri til sprøjtemaling
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Rygstil Åndbar SMS
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Model- WH20-B-00-129
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, fingerløkker