Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 Comfort heldragt med hætte
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Beskrivelse
- Overall med 3-delt elastisk hætte
- Elastiske håndled, fingerløkker, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Mikroporøst polyethylen laminat stof med åndbar SMS bagpanel
- Luft- og vanddampgennemtrængelige for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri til sprøjtemaling
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |