Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 hvide heldragter med hætte
Artikelnummer. 15596494 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15596494 2X-stor Pakke med 50
15506504 3X-Large Pakke med 40
15556494 Lille Pakke med 50
15566494 Medium Pakke med 50
15576494 Større Pakke med 50
15586494 X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15596494 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH15S0013806
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Afisoler, ryd op og håndter asbest sikkert. Ansell Microgard™ 1500 overtræksdragter med hættefilterpartikler så små som 3μ
  • Overall med 3-delt hætte
  • Elastiske håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Filtrer 100 % af partiklerne> 3 mikron
  • Luft- og vanddampgennemtrængelige for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri til sprøjtemaling
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelle overalls
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale SMS Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype 2-vejs lynlås foran med stormflap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1, EN13034
Model- WH15-S-00-138
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte