Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 hvide heldragter med hætte
Artikelnummer. 15576494 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Artikelnummer. 15576494
Brand: Ansell WH15S0013804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afisoler, ryd op og håndter asbest sikkert. Ansell Microgard™ 1500 overtræksdragter med hættefilterpartikler så små som 3μ
  • Overall med 3-delt hætte
  • Elastiske håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Filtrer 100 % af partiklerne> 3 mikron
  • Luft- og vanddampgennemtrængelige for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri til sprøjtemaling
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale SMS Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype 2-way Front Zipper with Storm Flap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1, EN13034
Model- WH15-S-00-138
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte