Få mere at vide
Ansell Microgard™ 1500 Red Coveralls with Hood
Artikelnummer. 15596474 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Artikelnummer. 15596474
Brand: Ansell RD15S0013803
Afisoler, ryd op og håndter asbest sikkert. Ansell Microgard™ 1500 overtræksdragter med hættefilterpartikler så små som 3μ
  • Overall med 3-delt hætte
  • Elastiske håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Filtrer 100 % af partiklerne> 3 mikron
  • Luft- og vanddampgennemtrængelige for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri til sprøjtemaling
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale SMS Polypropylen
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1, EN13034
Model- RD15-S-00-138
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte